Principaux documents
AMBH2D6F0F9B
Ambeed, Inc.
5-Methyl-2-thiazolemethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-2-6-5(3-7)8-4/h2,7H,3H2,1H3
Clé InChI
BWKAOFJDCPNWEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202932-04-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements