Principaux documents
AMBH2D6F0F4A
Ambeed, Inc.
tert-Butyl piperazin-1-ylcarbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-piperazinylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H19N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)11-12-6-4-10-5-7-12/h10H,4-7H2,1-3H3,(H,11,13)
Clé InChI
MHKPBRDUFKYAGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147081-80-9.html