Principaux documents
AMBH2D6F0F35
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-methylpyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.01
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-methylpyridazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
RACIHBXDZONTQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65202-58-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements