Principaux documents
AMBH2D6F0EFE
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8ClN/c9-7-4-5-10-8-3-1-2-6(7)8/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
IGDLNAWHTASKKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54664-55-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements