Principaux documents
AMBH2D6F0DAA
Ambeed, Inc.
4-Methoxycarbonyl-3-nitrophenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.97
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(methoxycarbonyl)-3-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO6/c1-16-8(11)6-3-2-5(9(12)13)4-7(6)10(14)15/h2-4,12-13H,1H3
Clé InChI
NLNDQDNATQPFEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85107-56-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements