Principaux documents
AMBH2D6F0D8B
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.99
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5HCl2N3/c6-4-1-3(2-8)9-5(7)10-4/h1H
Clé InChI
HLAOENZTDMPYNY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26293-93-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements