Principaux documents
AMBH2D6F0C42
Ambeed, Inc.
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5-6(2)9-10(3)7(5)8(11)12-4/h1-4H3
Clé InChI
OCUDOHHJNZEDML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773136-70-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements