Key Documents
AMBH2D6F0C2A
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-methylpyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-3-6(8)7(4-9)10-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
ARSYSTQQVJUEBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/717843-48-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/717843-48-6.html