Principaux documents
AMBH2D6F0BA0
Ambeed, Inc.
1-(Pyridazin-4-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-pyridazinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-2-3-7-8-4-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
IWFYWGOLMZIBQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50901-46-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements