Principaux documents
AMBH2D6F0B7A
Ambeed, Inc.
7-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-4-9-3-5-1-2-10-7(5)6/h1-4,10H
Clé InChI
MVUCSWVQBDCPCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/902837-42-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/902837-42-7.html