Principaux documents
AMBH2D6F034E
Ambeed, Inc.
(2,4-Dimethoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.27
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,4-dimethoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)15(17)10-3-5-11(16)6-4-10/h3-9,16H,1-2H3
Clé InChI
QEHRETCJMLQPCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41351-30-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements