Principaux documents
AMBH2D6F02F4
Ambeed, Inc.
6,8-Dibromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.94
Numéro MDL:
Iupac Name
6,8-dibromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H5Br2N3/c1-4-2-12-3-5(8)11-6(9)7(12)10-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
VBOLRIOORWFVNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1208082-91-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements