Principaux documents
AMBH2D6F024B
Ambeed, Inc.
1-(1-Methyl-1h-pyrazol-4-yl)-ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5(9)6-3-7-8(2)4-6/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
PINVCRAZGLSROU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37687-18-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements