Principaux documents
AMBH2D6F020C
Ambeed, Inc.
3-Bromoisonicotinamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.02
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromoisonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O/c7-5-3-9-2-1-4(5)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
Clé InChI
YQOHJFWLALWBBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13958-99-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements