Principaux documents
AMBH2D6F0132
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridazin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.55
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-2-7-8-4/h1-2H,(H2,6,7)
Clé InChI
MCWXCHZBZFOHFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55928-83-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements