Principaux documents
AMBH2D6EF805
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (6-chloropyridin-2-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.68
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-chloro-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-6-4-5-7(11)12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
Clé InChI
UEYNRRQJJHZENW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159603-71-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements