Principaux documents
AMBH2D6EF49D
Ambeed, Inc.
N,N'-(1,2-Phenylene)diacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-[2-(acetylamino)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c1-7(13)11-9-5-3-4-6-10(9)12-8(2)14/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)
Clé InChI
RLARNJBPODGLAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2050-85-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements