Principaux documents
AMBH2D6EF03C
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO2/c1-15-7(14)4-3-13-6(9)2-5(4)8(10,11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
CFJDLJIDLYBQQY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/261635-79-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements