Principaux documents
AMBH2D6EEED6
Ambeed, Inc.
4-(2-Aminoethyl)-1-boc-piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-aminoethyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H23N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-13(5-4-12)7-9-14/h4-9,12H2,1-3H3
Clé InChI
QSYTWBKZNNEKPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/192130-34-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements