Principaux documents
AMBH2D6EDB68
Ambeed, Inc.
1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2,3-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H12O/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
YXJIYJZHAPHBHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2142-71-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements