AMBH2D6ECF63
Ambeed, Inc.
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
Réf. du fournisseur: A194119-100MG
$5.75
About This Item
Réf. du fournisseur: A194119-100MG
$5.75
Iupac Name
2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c1-15-7-4-5(8(10,11)12)2-3-6(7)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
Clé InChI
UCNRYDKUBYQIOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/312936-89-3.html