Principaux documents
AMBH2D6ECF45
Ambeed, Inc.
7-Hydroxy-2-naphthonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Iupac Name
7-hydroxy-2-naphthonitrile
Inchi Code
1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-9-3-4-11(13)6-10(9)5-8/h1-6,13H
Clé InChI
NFBPHZSDBOVNAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130200-58-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements