Documents
AMBH2D6ECA92
Ambeed, Inc.
2-Chlorothiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.57
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C3H2ClNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Clé InChI
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3034-52-4.html
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3034-52-4.html