Principaux documents
AMBH2D6EC575
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-hydroxynicotinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-12-8(11)6-3-7(10)5-9-4-6/h3-5,10H,2H2,1H3
Clé InChI
LFDNUOROKFFJLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59288-38-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59288-38-9.html