Principaux documents
AMBH2D6EC2C6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,2'-bipyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.08
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-8-4-5-10(13-7-8)9-3-1-2-6-12-9/h1-7H
Clé InChI
AWJPULCSDFBFDR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15862-19-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15862-19-8.html