Principaux documents
AMBH2D6EC2B6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]Imidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
KMJMDIYGNFGEEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53484-15-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53484-15-4.html