Principaux documents
AMBH2D6EBB3D
Ambeed, Inc.
3,3,3-Trifluoropropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.54
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H6F3N.ClH/c4-3(5,6)1-2-7;/h1-2,7H2;1H
Clé InChI
IGOPOYHPIKTQSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2968-33-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements