Z137227
Ace round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round bottom flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
short
two-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6936-40
Capacité
500 mL