Principaux documents
Z126098
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 51 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8746-36
Longueur
250 mm
D.E.
51 mm
D.E. du tube interne
14 mm