Principaux documents
WHA800309
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.1 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 19 mm diam
Synonyme(s) :
Z747130, nuclepore membrane, polycarbonate membrane
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. 19 mm, pore size 0.1 μm, polycarbonate
Matériaux
polycarbonate
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 800309
Whatman Article No. 28421046 (US reference)
Diamètre
19 mm
Dimension de pores
0.1 μm
Application
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informations légales
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva