Documents
W513806
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-3-cyclohexenecarboxaldehyde
≥97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H7CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C1CCC(C)=CC1C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MZZRKEIUNOYYDF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup