Principaux documents
W502405
Sigma-Aldrich
1,2,6-Trihydroxyhexane
≥95%
Synonyme(s) :
1,2,6-Hexanetriol, 1,2,6-Trihydroxyhexane
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.17
Numéro Beilstein :
1304479
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Densité de vapeur
4.63 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
178 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
ethereal
Chaîne SMILES 
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
Clé InChI
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
383.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
195 °C - closed cup