W467101
(Z)-5-Octenyl acetate
≥95%
Synonyme(s) :
cis-5-Octenyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435
Densité
0.890 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
fatty; green; fruity; vegetable; tropical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(OCCCC/C=C\CC)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h4-5H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4-
Clé InChI
NBYQSRDPBAVRDT-PLNGDYQASA-N
Description générale
Taste Characteristics: @ 1 TO 2 PPM. Green fatty, earthy green pepper and lettuce vegetative. Unripe apple, Asian pear, banana with nuances of passion fruit, kiwi and Guava.
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
178.0 °F
Point d'éclair (°C)
81.1 °C