Key Documents
W382701
Sigma-Aldrich
Isopropyl disulfide
≥96%, FG
Synonyme(s) :
Diisopropyl disulfide
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.31
Numéro FEMA:
3827
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.109
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Pureté
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4906 (lit.)
Point d'ébullition
175-176 °C (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; alliaceous; sulfurous
Chaîne SMILES 
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Isopropyl disulfide is a volatile sulfur compound that is reported to occur in Allium species.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Antioxidative activity of sulfur?containing compounds in Allium species for human LDL oxidation in vitro.
Nishimura H, et al.
Biofactors, 21(1?4), 277-280 (2004)
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample