Documents
W296228
Sigma-Aldrich
(−)-Isopulegol
FCC, ≥95%
Synonyme(s) :
(1R,2S,5R)-2-isopropényl-5-méthylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-menth-8-ène-3-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
2962
Numéro Beilstein :
1906573
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2033
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.067
Conformité réglementaire
FCC
Pureté
≥95%
Activité optique
[α]22/D −7 to 0°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
212 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
David Olagnier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(22), 6075-6078 (2007-10-02)
Pure natural monoterpenes were evaluated in vitro for their antiplasmodial activities against Plasmodium falciparum. Chemically modified terpenes were also tested to see whether the introduction of an alkyne, a cyclopropane, a diene, or a cyclopentenone moiety had an influence on