Documents
W275204
Sigma-Aldrich
Methyl valerate
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Methyl pentanoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro FEMA:
2752
Numéro Beilstein :
1741905
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
588
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.182
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
128 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl valerate is a volatile flavor compound found in acerola fruit, strawberry and pineapple.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Flavor quality of cultivated strawberries: the role of the sulfur compounds
Dirinck PJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(2), 316-321 (1981)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)