Key Documents
W269440
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrate
natural, 98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro FEMA:
2694
Numéro Beilstein :
1740720
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
287
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
09.412
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
Halal
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; fruity; floral; sweet
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
Clé InChI
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup