Documents
W233404
Sigma-Aldrich
Coriander oil
natural, FCC, FG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2334
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Coriandrum sativum L.
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D +11.0°, neat
Composition
Contains Camphor, IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
193 °C (lit.)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
linalool, limonene (sum of D, L and DL), geraniol, camphor
Propriétés organoleptiques
floral; sweet
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup