Principaux documents
W207101
Sigma-Aldrich
Isoamyl 3-(2-furan)propionate
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro FEMA:
2071
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2092
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.023
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
258 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCOC(=O)CCc1ccco1
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
RAB0468RAB0470RAB0467
Gene Information
mouse ... Timp1(21857)
Gene Information
mouse ... Timp1(21857)
Gene Information
rat ... Timp1(116510)
Gene Information
human ... TIMP1(7076)
input
sample type cell lysate
sample type tissue lysate
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3 pg/mL
standard curve range: 1.37-1000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 4.1-3000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 30 pg/mL
standard curve range: 24.69-18000 pg/mL
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves