Documents
W206202
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal
≥97%, mixture of isomers
Synonyme(s) :
α-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal, [2-(Dimethoxymethyl)-1-hepten-1-yl]benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.36
Numéro FEMA:
2062
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
6.013
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
300 °C (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC\C(=C/c1ccccc1)C(OC)OC
InChI
1S/C16H24O2/c1-4-5-7-12-15(16(17-2)18-3)13-14-10-8-6-9-11-14/h6,8-11,13,16H,4-5,7,12H2,1-3H3/b15-13+
Clé InChI
QCHZKUPVENJLAW-FYWRMAATSA-N
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter