V104
D-(+)-Vesamicol hydrochloride
solid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES
Cl.O[C@H]1CCCC[C@@H]1N2CCC(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H25NO.ClH/c19-17-9-5-4-8-16(17)18-12-10-15(11-13-18)14-6-2-1-3-7-14;/h1-3,6-7,15-17,19H,4-5,8-13H2;1H/t16-,17-;/m0./s1
Clé InChI
XJNUHVMJVWOYCW-QJHJCNPRSA-N
Description générale
Application
- Trialkylstannyl vesamicol analogs as potent vesicular acetylcholine transporters (VAChTs) and sigma receptors.
- Vesamicol analog, (+)-2-[4-(4-iodophenyl)piperidino] cyclohexanol as a possible tumor imaging agent.
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable