Principaux documents
T302392
3-ETHYL-2-[(1E,3Z)-3-(3-ETHYL-5-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-2(3H)-YLIDENE)-1-PROPENYL]-5-PHENYL-1,3-BENZOXAZOL-3-IUM ETHYL SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H34N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.735
Numéro MDL:
Autres remarques