Key Documents
T197149
6-IMINO-6,7-DIHYDRO-5H-DIBENZO[A,C]CYCLOHEPTENE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.287
Numéro MDL:
Autres remarques