Documents
T144800
2-(1,3-BENZOXAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(5-METHOXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.439
Numéro MDL:
Autres remarques