Documents
T131709
4-(2-(((1-BROMO-2-NAPHTHYL)OXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H21BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.383
Numéro MDL:
Autres remarques