Documents
T129518
4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18FN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.415
Numéro MDL:
Autres remarques