Key Documents
T116629
2-(2-METHOXY-4-METHYLPHENOXY)-N-(4-PHENOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.417
Numéro MDL:
Autres remarques