Documents
T104701
3-BROMO-N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-THIOPHENECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12BrNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.213
Numéro MDL:
Autres remarques