Principaux documents
T103233
N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
50MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H16FNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.32
Numéro MDL:
90,30 $