Principaux documents
T101303
5,7-DIMETHOXY-2-(2-THIENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)QUINOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12F3NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.339
Numéro MDL:
Autres remarques